Learn More
Contec™ Unsterile Moppköpfe für VertiKlean™ Wandreinigungssystem
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zur Verwendung mit VertiKlean™ Wall Washing System which is designed for cleaning vertical surfaces. Contec™ VertiKlean™ Wandwaschanlagen Unsterile Moppköpfe und -bezüge bestehen aus laminiertem Polyestergewebe und hoch saugfähigem Polyesterschaum für hervorragende Reinigungsleistung und Abriebfestigkeit. Eine texturierte Option für Anwendungen, die eine verbesserte Partikelentfernung erfordern, ist verfügbar.
Marke:  Contec™ TLVKMOP
419.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15559694
  • 564.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem VertiKlean™ Wandreinigungssystem, das für die Reinigung vertikaler Oberflächen entwickelt wurde. Die nicht sterilen Moppköpfe und -abdeckungen des Contec™ VertiKlean™ Wandreinigungssystems bestehen aus laminiertem Polyestergewebe sowie stark adsorbierendem Polyesterschaum für ausgezeichnete Reinigungsleistung und Abriebfestigkeit. Eine texturierte Option für Anwendungen, die eine verbesserte Partikelentfernung erfordern, ist verfügbar.
  • Leicht, Polyester, Einweg
  • Ideal zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und Nassreinigungsmitteln auf vertikalen Oberflächen, Decken und Wänden in kontrollierten Umgebungen; Erreichen von schwer zugänglichen Ecken und Decken mit einem kompletten Bewegungsbereich
  • Der saugfähige Schaum bringt Lösungsmittel und Desinfektionsmittel auf die Oberfläche; das Polyestergewebe bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit und trägt dazu bei, die Flüssigkeit gleichmäßig auf der zu reinigenden Oberfläche zu verteilen
  • Die Köpfe sind für eine Abdichtung der Kanten lasergeschnitten, was die potenzielle Kontamination im Wischprozess weiter eingrenzt
  • Die strukturierte Oberfläche ist ideal für Anwendungen, die eine zusätzliche Reinigungsleistung erfordern
  • Keine Zellulose; kompatibel mit einer Vielzahl von Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 x 4 in. (38 x 11 cm)
White
Unsteril
Nicht autoklavierbar
1 in.
4 in.
Ja
Wird mit entsprechender Hardware für feuchte Wände und Decken in nicht sterilen Umgebungen verwendet.
Polyesterstrickgewebe, Polyesterschaum
Texturierter Moppkopf
15 Zoll
38 cm
2 cm
101.6 mm
Groß
14 Zoll großer VertiKlean Quick Connect Moppkopfrahmen
No
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Contec™ Unsterile Moppköpfe für VertiKlean™ Wandreinigungssystem > Texturiert; 15x4x1 in; steril