Learn More
Contec™ X20 Bucket Liner Sterile, Fits 6.5 gallon 25L and
Passend für Behälter mit einer Kapazität von 5 gal. (20 l), 6.5 gal. (25 l) und 7 gal. (27 l). Contec™ sterile Behälterauskleidungen schützen Behälter und Desinfektionslösungen, indem sie die Möglichkeit einer Kreuzkontamination verringern.
Marke: Contec™ BKTBAG
181.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25047" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zum einmaligen Gebrauch
- Hält Lösungen steril, auch ohne Zugang zu einem Autoklav
- In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 hergestellt und verpackt
- Gammabestrahlt mit einer angegebenen Dosis von 25-50 kGy und als steril erklärt
Spezifikation
BucketLiner | |
Autoklavierbar | |
Klar | |
5 gal. (20 L), 6.5 gal. (25 L), 7 gal. (27 L) Buckets | |
4 mil |
LDPE | |
Validiert steril | |
Ja | |
Steril |