Learn More
Contec™ SATWipes™ Vorgesättigte Wischtücher
GREENER_CHOICE
Optimal für verschiedene Reinräume geeignet. Die SATWipes™ vorgesättigten Wischtücher sind in verschiedenen Optionen erhältlich, um die allgemeine Reinigung in Umgebungen der ISO-Klasse 5 bis ISO-Klasse 8 zu erleichtern.
Brand:  Contec™ SAT-C3-7030/18
 View more versions of this product
Product Code. 15915760
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products »
Description
Description
  • Haltbare, getränkte Wischtücher mit einer Auswahl an Lösungsmittelsättigungen auf perforierten Rollen
  • Vlies-Wischtüchern aus Polyester eignen sich ideal für kritische Anwendungen in Umgebungen der ISO-Klasse 5
  • SATWIPES mit Vlies-Wischtüchern aus Polyester/Zellulose bieten Festigkeit und geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen für weniger kritische Anwendungen in Umgebungen der ISO-Klasse 6 bis 8
  • Entwickelt für die allgemeine Reinigung und Oberflächenvorbereitung sowie zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderen Geräten und zur Verwendung vor dem Reinraumeingang
Order Info
Verpackt als 100 6 x 9 in. (15 x 23 cm) Wischtücher auf einer perforierten Rolle. Die meisten SATWipes-Kartons enthalten 12 vorgesättigte Rollen plus einen Kanister; 19-150-0711 und -0712 mit 18 Nachfüllpackungen pro Karton ohne Kanister. Kundenspezifische Substrate und zusätzliche Wischtuchgrößen sind bei Ihrem Fisher Safety Kundendienstvertreter erhältlich. Leere Kanister für Wischtücher sind erhältlich: 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Vorgesättigte Wischtücher
23 cm
15,2 cm
Nicht autoklavierbar
Einmalgebrauch
Roll, No Canister
1800/Karton
70 % IPA, 30 % DI-Wasser
9 in.
9 in.
Polyester
ISO Klasse 5 und 6
15 x 23 cm (6 x 9 in.)
Hervorragende Tücher für weniger kritische Anwendungen, kompatibel mit Umgebungen der ISO-Klasse 6 und zum Abwischen vor dem Eintritt in den Reinraum
1-lagig
Unsteril
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Contec™ SATWipes™ Vorgesättigte Wischtücher > SatWipes mit Vlieswischtüchern aus Polyester; gesättigt mit 750 ml 70 % IPA; Größe: 6x9 in; Auffüllen