Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ Quick Connect™ Griffe.Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
Marke:  Contec™ 2651LF
128.16 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16615504
  • 172.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ Quick Connect™ Griffe.Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
  • Bietet maximale Flexibilität für die Reinigung in kritischen Umgebungen.
  • Austauschbare Rahmen für Contec Moppsysteme
  • Autoklavierbar
  • Mit Deckel und Schnellverschluss für einfache Befestigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Moppkopfrahmen
7.5 in.
19 cm
Wiederverwendbar
QuickConnect Mopprahmen
Nein
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
Regulärer VertiKlean MAX Kopfrahmen
Entwickelt für Produktionsstätten für pharmazeutische und medizinische Geräte oder ähnliche kritische oder kontrollierte Umgebungen.
Edelstahl
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer40701Z9 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/11/2024 Catalog Number2651LF
Chargennummer40515Z1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/09/2024 Catalog Number2651LF
Chargennummer31205Y7 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/07/2024 Catalog Number2651LF
Chargennummer30911Z6 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/05/2024 Catalog Number2651LF
Chargennummer40701Z9 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/11/2024 Catalog Number2651LF
Name des Produkts
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen > Regulärer VertiKlean MAX Kopfrahmen, Edelstahl, 7,5 Zoll