Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen
BIOPHARMA
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ Quick Connect™ Griffe.Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
Marke:  Contec™ 2651SS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15909425
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ Quick Connect™ Griffe.Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
  • Bietet maximale Flexibilität für die Reinigung in kritischen Umgebungen.
  • Austauschbare Rahmen für Contec Moppsysteme
  • Autoklavierbar
  • Mit Deckel und Schnellverschluss für einfache Befestigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Moppkopfrahmen
Unsteril
Autoklavierbar
1/Karton
Entwickelt für Produktionsstätten für pharmazeutische und medizinische Geräte oder ähnliche kritische oder kontrollierte Umgebungen.
7.5 in.
19 cm
Wiederverwendbar
Regulärer VertiKlean und regulärer VertiKlean MAX
Edelstahl
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer11018Z3 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/10/2022 Catalog Number2651SS
Chargennummer10301Z8 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/07/2022 Catalog Number2651SS
Chargennummer10301Z8 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/07/2022 Catalog Number2651SS
Chargennummer00326Z6 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/09/2021 Catalog Number2651SS
Chargennummer80416Z4 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/07/2021 Catalog Number2651SS
Name des Produkts
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen > Länge: 29 cm (11.5 in)