Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen
BIOPHARMA
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ Quick Connect™ Griffe.Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
Marke:  Contec™ 2685
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11922415
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ Quick Connect™ Griffe.Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
  • Bietet maximale Flexibilität für die Reinigung in kritischen Umgebungen.
  • Austauschbare Rahmen für Contec Moppsysteme
  • Autoklavierbar
  • Mit Deckel und Schnellverschluss für einfache Befestigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Moppkopfrahmen
Unsteril
Autoklavierbar
QuickConnect Moppstiele
Entwickelt für Produktionsstätten für pharmazeutische und medizinische Geräte oder ähnliche kritische oder kontrollierte Umgebungen.
7.5 in.
19 cm
Wiederverwendbar
EasyCurve QuickConnect Moppkopfrahmen
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer11201Z6 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/04/2022 Catalog Number2685
Name des Produkts
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen > Länge: 7 Zoll