Learn More
Contec™ Moppkopf-Sättigungssystem
Das Contec Moppkopf-Sättigungssystem vereinfacht das Wischen im Reinraum und ermöglicht eine Vorsättigung von Moppköpfen, bevor sie in die kontrollierte Umgebung gelangen. Dadurch entfällt das Eindringen von Wasser in den Reinraum.
511.00 CHF - 2510.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15964851
|
Contec™
2787 |
8 l | Moppkopf-Sättigungsrollwagen |
949.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16040852
![]() |
Contec™
2940P3SD |
Kompaktes Eimersystem | N/A | |||||||
17830305
|
Contec™
2618 |
511.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
Beschreibung
Der kleine und kompakte Wagen aus Edelstahl mit zwei 8 l-Eimern eignet sich ideal für kleine bis mittelgroße Reinräume. Der Wagen ist leicht, wendig und einfach zu bedienen. Der Wagen ist mit vier abriebfesten, autoklavierbaren Rollen ausgestattet, d. h. der gesamte Wagen kann vor der Verwendung autoklaviert werden. Um das System hocheffizient und kostengünstig zu machen, müssen die verwendeten Moppköpfe schnell aufsaugend und stark absorbierend sein. Contec hat einen neuen flachen Moppkopf entwickelt, der als Teil des Systems verwendet werden kann. Contec Quiltec I Polyester-Moppköpfe.
Die Eimer sind für die Aufnahme von 5 Flachmoppköpfen ausgelegt, die mit 1 l Flüssigkeit gesättigt werden können. Der zweite Eimer kann zur Verdünnung eines Konzentrats und zur Lagerung der verwendeten Moppköpfe verwendet werden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Die Moppköpfe werden auf einen einfach zu montierenden Mopp-Applikatorrahmen aufgesetzt, der mit der Moppkopfkonstruktion gekoppelt ist, sodass die Moppköpfe freihändig an den Mopprahmen angebracht werden können. Ein Desinfektionsdiffusortablett aus Edelstahl sorgt für eine gleichmäßige Sättigung jedes Moppkopfs. Der Diffusoreinsatz kann zur einfachen Aufbewahrung in einen Schlitz an der Seite des Wagens gesteckt werden, wenn er nicht verwendet wird. Gießen Sie das Desinfektionsmittel einfach aus der Flasche oder direkt aus dem anderen Eimer auf die Moppköpfe und warten Sie 5 Minuten, bis die volle Sättigung erreicht ist und die Mopps einsatzbereit sind. Contec Quiltec I Moppköpfe werden aus 100 % zweilagigem Polyester um einen Viskosekern gefertigt und eignen sich daher ideal für die höchste Reinraumqualität, da sie sehr geringe Mengen an Partikeln und Fasern erzeugen.
Spezifikation
Edelstahl | |
Wiederverwendbar | |
Je 1 |