Learn More
Contec™ Edgeless™ Mop System
Clean in controlled environments and cleanrooms. The Edgeless™ Mop System is constructed from a continuous tube of 100% polyester knitted fabric. The mop heads help eliminate contamination from breakage and deterioration of traditional string mops.
Marke: Contec™ EL-MOP
572.18 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Contec™ Edgeless™ Moppsystem ist das sauberste Bodenmoppsystem, das für problematische Umgebungen verfügbar ist. Das System ist für die Halbleiter-, Pharma-, Biotech- und Medizinproduktindustrie zur Reinigung von Laborräumen und Prozessbereichen konzipiert. Die Moppköpfe sind für allgemeine Reinigungsanforderungen in Umgebungen der ISO-Klasse 3 oder niedriger vorgesehen und in einer Vielzahl von Modellen erhältlich, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen. Edgeless™ oder QuickConnect™ Stiele, Rahmen, Adapter und Bechersysteme sind separat erhältlich, um das System zu vervollständigen.
- Die Moppstränge kapseln Flüssigkeiten für maximale Sorption ein und erzeugen im Vergleich zu herkömmlichen Mopps mit Baumwoll- oder Nylonsträngen deutlich geringere Angabekonzentrationen von Partikeln
- Die Mopps wurden in einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt
- Beständig gegen Chemikalien, Schimmel und Mehltau
- Durch die Schleifen gibt es keine Schnittkanten, was für eine verbesserte Sauberkeit sorgt
- Die Bandenden verbessern die Kontrolle und ermöglichen ein einfaches Wischen um Beine und Räder von Geräten
- Erhältlich in vier Ausführungen:
- Original – übliche Wannenausführung
- Strukturiert – verdrillte Litzen für eine bessere Saugfähigkeit
- Langstruktur – hält mehr Flüssigkeit zum Aufwischen größerer Flächen; bis zu 10x mehr als herkömmliche Wischmopps; verfügt über farbige Bandenden zur Flächentrennung, um Kreuzkontaminationen zu minimieren
- Längere Haltbarkeit durch den verbesserten gerippten Schlauchmoppkopf mit strukturiertem Kopfband
Spezifikation
Moppkopf | |
Edgeless | |
Unsteril | |
Begrenzte Nutzung | |
Contec Edgeless Moppsystem | |
Entwickelt für die Verwendung mit wässrigen Lösungen, die Reinigungs- und Desinfektionsmittel enthalten; kompatibel mit einer Vielzahl von Chemikalien | |
Polyester |
Weiß | |
Weiß | |
Autoklavierbar | |
1/Bag, 20 Bags/Cs. | |
Cleanroom Laundered Mop Head | |
Nein |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
983277-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 15/11/2023 | EL-MOP |