Learn More
Contec™ Doppeleimersystem aus Polypropylen
BIOPHARMA
Dieses vollständig autoklavierbare System eignet sich zur Reinigung allgemeiner und kontrollierter Umgebungen. Das Contec™ Polypropylen-Doppeleimersystem besteht aus einem Wagen, der die verschiedenfarbigen Eimer sicher hält, und einen Abpresswringer für ein effizientes Auswringen des Mopps.
Marke:  Contec™ 2720
246.76 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16625504
  • 331.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rollwagen aus Polypropylen mit zwei 6,5 Gallonen (25 l)-Eimern und Auswringer
  • Für die Verwendung in sterilen Umgebungen voll autoklavierbar
  • Drch die robuste und leichte Konstruktion ist das Eimersystem 2720 von Contec einfach durch Reinräume zu manövrieren
  • Rote und blaue Eimer ermöglichen die Unterscheidung zwischen Reinigungs- und Spüllösungen
  • Langer gerader Stiel
  • Rollen aus Edelstahl/Urethan
  • Kompatibel mit Edgeless Mopps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Doppeleimersystem
Autoklavierbar
Reusable
Zwei 25 l-(6,5 gal.-)Eimer, 1 x rot, 1 x blau, Auswringer, Wagen mit Rollen
Polypropylen
30 x 16,5 x 37 Zoll
Contec Edgeless Moppsystem
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer135976-230922 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/01/2024 Catalog Number2720
Chargennummer133088-230516 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/07/2023 Catalog Number2720
Chargennummer132126-230331 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/07/2023 Catalog Number2720
Name des Produkts
Contec™ Doppeleimersystem aus Polypropylen > Doppeleimersystem aus Kunststoff