Learn More
Contec™ CONSTIX™ Wattestäbchen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus den längsten Baumwollstapelfasern und einem einfachen Methyl-Cellulose-Bindemittel. Contec™ CONSTIX™ Wattestäbchen bieten einen sehr niedrigen Gehalt an extrahierbaren Rückständen, Partikeln und Fasern.
Marke:  Contec™ SC-2
220.26 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16645544
  • 303.00 CHF / 3750 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dichteste, glatteste und sauberste Wattetupfer auf dem Markt
  • Absorbierend für die meisten gängigen Lösungsmittel, einschließlich Isopropylalkohol und Aceton
  • Einsatz in kritischen Anwendungen, einschließlich der Herstellung von Festplattenlaufwerken und hochwertigen optischen Geräten
  • Ideal für Verwendung mit wasserbasierten Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 in.
Für die Verwendung in anspruchsvollsten Anwendungen wie Herstellung von Festplatten und optischen Oberflächen höchster Gürte
2,5 mm
76,2mm
Rund, mit doppeltem Ende
4,3mm
15,2mm
0,17 in.
0,2 in.
Auf Wasserbasis
Rund
3,6 in.
Tupfer
3 in.
Baumwolle
0,17 in.
0,60 in.
4,3mm
5,1mm
Nicht autoklavierbar
Wundpapier
Cotton
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1092585-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/03/2025 Catalog NumberSC-2
Chargennummer1053513-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/05/2024 Catalog NumberSC-2
Chargennummer965142-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/02/2023 Catalog NumberSC-2
Chargennummer891993-0-0-1 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2022 Catalog NumberSC-2
Name des Produkts
Contec™ CONSTIX™ Wattestäbchen > 0,2 in. Durchm. x 0,5 in. (0,5 x 1,3 cm) rundes/rundes Wattestäbchen mit doppeltem Ende, 3 in (7,6 cm) Gesamtlänge