Learn More
Contec™ Anticon™ Gold Standard Weight Reinraumwischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Clean sensitive optics in ISO Class 1 to 4 applications. Contec™ Anticon™ Gold Standard Weight Cleanroom Wipes can be used in many applications from spill control to critical chamber cleaning. 100% continuous filament polyester material is chemically modified for superior cleanliness and sorbency.
Marke:  Contec™ 495353-903
389.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16695504
  • 523.00 CHF / 1200 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal zum Abwischen empfindlicher Optik, bestens geeignet für ausgezeichnete Verschüttungskontrolle, für Anwendungen der ISO-Klasse 1 bis 4
  • Für maximale Leistung zu einem unschlagbaren Wert
  • Diese Allzweck-Wischtücher können in vielen Anwendungen verwendet werden, von der Verschüttungskontrolle bis hin zur kritischen Kammerreinigung
  • Doppelgestrickt aus 100 % Endlosfaser-Polyester mit laufmaschenfreiem Muster
  • Polyestergarn ist chemisch für maximale Saugfähigkeit und Reinheit ausgelegt
  • Die einzigartige Versiegelungstechnologie versiegelt die Wischkanten und ermöglicht so die Verwendung von 100 % der Wischfläche
  • Die aus 100 % chemisch modifiziertem Endlosfaser-Polyester hergestellten Wischtücher weisen wenig Partikel im Submikron-Bereich auf, eine geringe Faserzahl, geringe extrahierbare Konzentrationen, bieten eine schnelle Absorption zur raschen Aufnahme verschütteter Flüssigkeiten und hervorragende Sauberkeit und Saugfähigkeit
  • Ausgezeichnetes Wischtuch für kritische Reinigung, Wischarbeiten und Verschüttungskontrolle
Compliance
Gemäß den IEST-empfohlenen Praktiken für die Evaluierung von Wischmaterialien für kritische Umgebungen getestet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Quiltec™ I Wischtücher
23 cm
23 cm
ISO Klasse 1 bis 4
Ideal zum Abwischen empfindlicher optischer Geräte, hervorragend zur Kontrolle von Verschüttungen, für Anwendungen der ISO-Klassen 1 bis 4
9 in.
9 in.
Polyester
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.)
2 Beutel x 75 Tücher (Großpackung)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Contec™ Anticon™ Gold Standard Weight Reinraumwischtücher > 9 x 9 in.; Großpackung