Learn More
Contec™ Amplitude™ Zeta™ Reinraumwischtücher
Geeignet für verschüttete Säure. Die Contec™ Amplitude™ Zeta™ Spezial-Reinraumwischtücher eignen sich hervorragend für den Einsatz bei verschütteten Säuren oder als Zwischenlage für Tabletts. Die Wischtücher verfügen zur Rückverfolgbarkeit über Chargennummerierung.
291.00 CHF - 602.22 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Spezialtücher für den Reinraum |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 6-8 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinraum |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17225176
![]() |
Contec™
AMZE0001 |
8 x 9 in. (20,3 x 23 cm) |
291.00 CHF
1800 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17867283
![]() |
Contec™
AMZE0002 |
11 x 12 in. (27,9 x 30.5 cm) |
602.22 CHF
1500 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Geeignet für verschüttete Säure. Die Contec™ Amplitude™ Zeta™ Spezial-Reinraumwischtücher eignen sich hervorragend für den Einsatz bei verschütteten Säuren oder als Zwischenlage für Tabletts. Die Wischtücher verfügen zur Rückverfolgbarkeit über Chargennummerierung.
- Vlies-Wischtücher aus Zellulose/Polypropylen
- Die thermisch laminierten, gesteppten Wischtücher haben Außenschichten aus Polypropylen und ein stark sorptives Zellulosezentrum
- Steppmuster ermöglicht Segregation nach Aussehen
- Hervorragend geeignet für verschüttete Säure
- Ideal als Tablettauskleidung
- Chargennummerierung für einfache Rückverfolgbarkeit
- Der sorptive innere Zellulosekern ist zwischen zwei Schichten heißluftgezogenem Polypropylen thermisch versiegelt
- Starke Beständigkeit gegen Säuren
- Dreilagiges Steppmuster ermöglicht Segregation nach Aussehen
Bestellinformation
Basisgewicht, 103 g/m2.
Spezifikation
Spezialtücher für den Reinraum | |
Polypropylen | |
ISO Klasse 6-8 | |
Reinraum |