Learn More
Sampling Systems™ Containers with Sloping Base
This range of containers with sloping bases ensures that material can be completely drained from within and includes a ferrule at the base for easy emptying. These containers have a mirror polish finish for easy cleaning.
1245.00 CHF - 1800.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Drum |
---|---|
Farbe | Silver |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Storage |
Material | Stainless Steel (316L) |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17902112
|
Sampling Systems™
A616-50 |
50 L |
1245.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
17952132
|
Sampling Systems™
A616-100 |
100 L |
1380.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
17922112
|
Sampling Systems™
A616-200 |
200 L |
1800.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Made from 316L stainless steel
- Includes lid, clamp and silicone seal
- Other seals available
- Handles enable easy transportation
Spezifikation
Drum | |
Silver | |
Liquid Storage | |
Stainless Steel (316L) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Containers with Sloping Base