Learn More
uvex Contact Ergo ENB 20C Safety Glove Artikelnummer.: 17767609
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex Contact Ergo ENB 20C Safety Glove
Artikelnummer. 17767609 Alle ansehen Uvex Produkte
9
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Artikelnummer. 17767609
Marke: uvex 6015003
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
The thick special NBR coating of the Uvex contact ergo is resistant to oil and grease.
  • Starker, strapazierfähiger Sicherheitshandschuh aus Baumwoll-Interlock
  • Handfläche und Finger mit spezieller NBR-Beschichtung (Nitrilkautschuk)
  • Gute Griffigkeit in feuchten, nassen oder öligen Bereichen
  • Gutes Tastgefühl
  • Ergonomische Passform
  • Hohe Flexibilität
  • Ausgezeichneter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfabsorption des Baumwollfutters
  • Frei von Schadstoffen gemäß ÖKO-Tex-Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 388:2016 (2 1 2 1 X)
Coating Material NBR
Farbe Orange, Weiß
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Baumwolle
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Größe 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Contact Ergo ENB 20C Safety Glove >