Learn More
SCAT Connectors for HPLC
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
Marke:  SCAT 107806
9.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10801361
  • 12.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
SCAT™ Verbindungsstücke sind in den folgenden Versionen erhältlich:
  • Konische Verbindungsstücke
  • Y-Verbindungsstücke
  • Schlauchverbindungsstücke
  • Kapillar-Verbindungsstücke
Spezifikation
Spezifikation
9 mm
Schläuche
Y-Verbindungsstück
Polypropylen
HPLC-/UHPLC-Systeme
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT Connectors for HPLC > Y-Verbindungsstück, 9 mm