Learn More
SCAT Connectors for HPLC
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
Marke: SCAT 461054
16.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
SCAT™ Verbindungsstücke sind in den folgenden Versionen erhältlich:
- Konische Verbindungsstücke
- Y-Verbindungsstücke
- Schlauchverbindungsstücke
- Kapillar-Verbindungsstücke
Spezifikation
2,3 mm | |
Standardkapillare | |
Kapillar-Verbinder |
PTFE | |
HPLC-/UHPLC-Systeme |