Learn More
Fisherbrand™ Verbindungskabel
Verbindungskabel mit BNC-Stecker für ionensensitive Kombinationselektroden mit Festkörpermembranen eignen sich optimal für Messungen in der Landwirtschaft, Wasseranalysen sowie zur Kalibrierung von Ionenelektroden.
39.80 CHF - 84.05 CHF
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11766348
|
Fisherbrand™
9001041-003U |
Bananenstecker |
39.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11776398
|
Fisherbrand™
9001041-010B |
BNC-Anschluss |
41.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11736348
|
Fisherbrand™
9001041-003I |
DIN |
84.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Verbindungskabel mit BNC-Stecker
- Für die Verbindung von ionenempfindlicher Elektrode mit Festmembranen
- Für landwirtschaftliche Messungen, Wasseranalysen und die Kalibrierung von ionischen Elektroden
Spezifikation
Verbindungskabel |