Learn More
Thermo Scientific™ Connect Edge Accessories-InstrumentConnect Remote Monitoring
Connect Edge Accessories are for use with the InstrumentConnect 24/7 remote monitoring system.
Marke:  Thermo Scientific™ EDGEPTANTD01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30019070
  • 75.60 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Antenna
IP30
1 year
Connect Edge, Laboratory Equipment and Devices
Connect Edge Gateway 2.45/5.8 GHz Antenna
1 Ea.
InstrumentConnect Remote Monitoring System, Laboratory Equipment and Devices
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Connect Edge Accessories-InstrumentConnect Remote Monitoring >