Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
Konische Röhrchen ermöglichen einfaches Öffnen und Schließen bei einhändiger Bedienung. Durch sehr festen Verschluss wird der Probenverlust minimiert. Dadurch sind sie die ideale Lösung für Zellkultur- und Zellbiologieanwendungen sowie für die Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und Molekularbiologie.
Marke: Eppendorf™ 0030122534
92.09 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die biobasierte (aus biobasiertem Material) Variante hilft bei der Reduzierung des verbrauchsmaterialien-bezogenen Kohlenstoffabdrucks im Labor. Die biobasierten Röhrchen haben identische Materialeigenschaften und technische Spezifikationen wie unsere nicht-biobasierten Röhrchen.
- Gewährleistet eine leckagefreie Lagerung und schützt die Probenintegrität.
- Geeignet für eine Vielzahl von Laboraufgaben und erhöht so die Flexibilität.
- Hochwertige Materialien für langlebige, robuste Leistung.
- Frei von Plastifizierern, Bioziden und Schimmelfreisetzungsmitteln.
- Klare, sichtbare Graduierungen zur schnellen Volumenbestimmung.
- Erleichtert optimale Probenrückgewinnung und effiziente Zentrifugation.
- Erhältlich in Formaten mit 15 ml, 25 ml und 50 ml.
- Die 2D Datamatrix (SafeCode)-Option verfügt über eine 2-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung. Die ECC200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 25 % beschädigt sein können.
Spezifikation
ISCC PLUS, ACT, My Green Lab Certificates, Premium USP-Klasse 6 | |
Klar | |
Polypropylen | |
200 Röhrchen (8 Beutel x 25 Röhrchen) | |
Steril | |
Zylindrisch | |
Ja | |
Schraube | |
28.3 mm | |
17,000 x g |
HDPE | |
25 ml | |
25/Beutel | |
200 Röhrchen | |
Nicht autoklavierbar | |
Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free | |
Konisch | |
78,5 mm | |
Zentrifugenröhrchen | |
Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Eppendorf
Frühling zum Sparen
Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf EssentialsAktionscode: 24072Gültig bis zum: 2025-06-30