Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
GREENER_CHOICE
Konische Röhrchen ermöglichen einfaches Öffnen und Schließen bei einhändiger Bedienung. Durch sehr festen Verschluss wird der Probenverlust minimiert. Dadurch sind sie die ideale Lösung für Zellkultur- und Zellbiologieanwendungen sowie für die Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und Molekularbiologie.
Marke:  Eppendorf™ 0030113489
337.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17650006
  • 338.35 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die biobasierte (aus biobasiertem Material) Variante hilft bei der Reduzierung des verbrauchsmaterialien-bezogenen Kohlenstoffabdrucks im Labor. Die biobasierten Röhrchen haben identische Materialeigenschaften und technische Spezifikationen wie unsere nicht-biobasierten Röhrchen.
  • Gewährleistet eine leckagefreie Lagerung und schützt die Probenintegrität.
  • Geeignet für eine Vielzahl von Laboraufgaben und erhöht so die Flexibilität.
  • Hochwertige Materialien für langlebige, robuste Leistung.
  • Frei von Plastifizierern, Bioziden und Schimmelfreisetzungsmitteln.
  • Klare, sichtbare Graduierungen zur schnellen Volumenbestimmung.
  • Erleichtert optimale Probenrückgewinnung und effiziente Zentrifugation.
  • Erhältlich in Formaten mit 15 ml, 25 ml und 50 ml.
  • Die 2D Datamatrix (SafeCode)-Option verfügt über eine 2-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung. Die ECC200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 25 % beschädigt sein können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
15 ml
2D-Datenmatrix-Code (SafeCode)
500 Röhrchen (10 Beutel x 50 Röhrchen)
Steril
Autoklavierbar
Konisch
17 mm
Konisches Röhrchen
Durchsichtig
Polypropylen
500/Packung
500 Röhrchen (10 Beutel x 50 Röhrchen)
Ja
Zylindrisch
Schraube
Ja
Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Konische Röhrchen > Volumen: 15 ml, Farbe: Transparent, Reinheitsgrad: Steril, frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA, Verpackung: 500 Röhrchen (10 Beutel x 50 Röhrchen)