Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
GREENER_CHOICE
Konische Röhrchen ermöglichen einfaches Öffnen und Schließen bei einhändiger Bedienung. Durch sehr festen Verschluss wird der Probenverlust minimiert. Dadurch sind sie die ideale Lösung für Zellkultur- und Zellbiologieanwendungen sowie für die Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und Molekularbiologie.
Marke:  Eppendorf™ 0030122224
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15935180
  • 97.19 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
Die biobasierte (aus biobasiertem Material) Variante hilft bei der Reduzierung des verbrauchsmaterialien-bezogenen Kohlenstoffabdrucks im Labor. Die biobasierten Röhrchen haben identische Materialeigenschaften und technische Spezifikationen wie unsere nicht-biobasierten Röhrchen.
  • Gewährleistet eine leckagefreie Lagerung und schützt die Probenintegrität.
  • Geeignet für eine Vielzahl von Laboraufgaben und erhöht so die Flexibilität.
  • Hochwertige Materialien für langlebige, robuste Leistung.
  • Frei von Plastifizierern, Bioziden und Schimmelfreisetzungsmitteln.
  • Klare, sichtbare Graduierungen zur schnellen Volumenbestimmung.
  • Erleichtert optimale Probenrückgewinnung und effiziente Zentrifugation.
  • Erhältlich in Formaten mit 15 ml, 25 ml und 50 ml.
  • Die 2D Datamatrix (SafeCode)-Option verfügt über eine 2-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung. Die ECC200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 25 % beschädigt sein können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
50 mL
25 Pk.
Steril
Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free
Schraube
19,500 x g
Bernstein
Polypropylen
200 Röhrchen (8 Beutel x 25 Röhrchen)
Nicht autoklavierbar
Konisch
30 mm
Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Konische Röhrchen > Fassungsvermögen (metrisch) 50 ml