Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
GREENER_CHOICE
Konische Röhrchen ermöglichen einfaches Öffnen und Schließen bei einhändiger Bedienung. Durch sehr festen Verschluss wird der Probenverlust minimiert. Dadurch sind sie die ideale Lösung für Zellkultur- und Zellbiologieanwendungen sowie für die Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und Molekularbiologie.
Marke:  Eppendorf™ 0030122178
220.32 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15321066
  • 231.92 CHF / 500 Stück
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die biobasierte (aus biobasiertem Material) Variante hilft bei der Reduzierung des verbrauchsmaterialien-bezogenen Kohlenstoffabdrucks im Labor. Die biobasierten Röhrchen haben identische Materialeigenschaften und technische Spezifikationen wie unsere nicht-biobasierten Röhrchen.
  • Gewährleistet eine leckagefreie Lagerung und schützt die Probenintegrität.
  • Geeignet für eine Vielzahl von Laboraufgaben und erhöht so die Flexibilität.
  • Hochwertige Materialien für langlebige, robuste Leistung.
  • Frei von Plastifizierern, Bioziden und Schimmelfreisetzungsmitteln.
  • Klare, sichtbare Graduierungen zur schnellen Volumenbestimmung.
  • Erleichtert optimale Probenrückgewinnung und effiziente Zentrifugation.
  • Erhältlich in Formaten mit 15 ml, 25 ml und 50 ml.
  • Die 2D Datamatrix (SafeCode)-Option verfügt über eine 2-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung. Die ECC200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 25 % beschädigt sein können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Klar
Polypropylen
Beutel
Steril
Zylindrisch
Schraube
-86 °C° bis -100 °C°
Konisches Röhrchen
Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free
Hellgrau
50 mL
20 x 25
500 Stck./Karton
Nicht autoklavierbar
Frei von Pyrogen, DNase, RNase, humaner und bakterieller DNA
Ja
30 mm
19.500 x g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Konische Röhrchen > Volumen: 50 ml; Durchm.: 30mm; Anzahl pro Packung: 20 x 25; Verschlussart: Schraubverschluss, abgeflachte und gerillte Seiten