Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Tropftrichter mit Stopfen aus PTFE
Aus Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ konische Tropftrichter mit PTFE-Stopfen werden für Flüssig-Flüssig-Extraktionen verwendet, um eine Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
96.00 CHF - 108.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11876094
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04474904 |
250 ml |
108.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11886114
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04472802 |
50 ml |
96.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Konische Form mit NS-Buchse und NS-Konus
- Mit PTFE-Stopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Mit Beschriftungsetikett, ohne Skala
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Tropftrichter |