Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Tropftrichter mit Stopfen aus PTFE
Aus Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ konische Tropftrichter mit PTFE-Stopfen werden für Flüssig-Flüssig-Extraktionen verwendet, um eine Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04474904
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11876094
  • 108.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konische Form mit NS-Buchse und NS-Konus
  • Mit PTFE-Stopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Mit Beschriftungsetikett, ohne Skala
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Borosilikatglas
Tropftrichter