Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Tropftrichter mit Glasstopfen
Aus Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ konischen Tropftrichter mit Glasstopfen werden zur Steuerung des langsamen Transfers von Flüssigkeiten mit dem mitgelieferten Absperrhahn zur Kontrolle der Durchflussrate verwendet.
79.00 CHF - 91.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Produkttyp Tropftrichter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11806214
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Lenz Laborglasinstrumente™
04453702
100 ml
79.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11866114
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Lenz Laborglasinstrumente™
04454904
250 ml
91.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schraubengewindehalterung
  • Mit Beschriftungsfeld, ohne Graduierung
  • Minimale Wärmeausdehnung, was eine relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturänderungen garantiert
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Tropftrichter