Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Tropftrichter mit Glasstopfen
Aus Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ konischen Tropftrichter mit Glasstopfen werden zur Steuerung des langsamen Transfers von Flüssigkeiten mit dem mitgelieferten Absperrhahn zur Kontrolle der Durchflussrate verwendet.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04453702
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schraubengewindehalterung
- Mit Beschriftungsfeld, ohne Graduierung
- Minimale Wärmeausdehnung, was eine relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturänderungen garantiert
Spezifikation
100 ml | |
Borosilikatglas | |
2.5 mm | |
Tropftrichter |