Learn More
Fisherbrand™ Konische Zentrifugen- und Probenröhrchen, schwarz, hohes Aufnahmevermögen
GREENER_CHOICE
Für lichtempfindliche Proben in vollkommen schwarz lieferbar. Fisherbrand™ Konische Zentrifugen- und Probenröhrchen werden mit angebrachten, flachen Verschlüssen geliefert und lassen sich so einfach mit einer Hand benutzen. Sie sind autoklavierbar und für den Einmalgebrauch vorgesehen.
Marke:  Fisherbrand™ HS4428
192.26 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15396548
  • 237.12 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Als nicht-pyrogenisch und DNase-/RNase-frei zertifiziert
  • Chargenübergreifende Rückverfolgbarkeit mit einfach zu öffnender Verpackung
  • Beschriftungsbereich und flache Deckel aus Polyethylen für eine einfache Kennzeichnung
  • Angebrachte, flache Kappen
Spezifikation
Spezifikation
Certified DNase, RNase, and Pyrogen Free
Schwarz
15 ml
Polypropylen
Steril
Zylindrisch
0.5 oz.
Schraube
Ja
Ja
Polyethylen
Schwarz
Ja
Attached Flat Caps
Autoklavierbar
120 mm
Konisch
Ja
17 mm
Zentrifugenröhrchen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Konische Zentrifugen- und Probenröhrchen, schwarz, hohes Aufnahmevermögen > Vol: 15mL