Learn More
Greiner Bio-One Polypropylen-Lichtschutzröhrchen mit konischen Böden
Ideal für lichtempfindliche Materialien und Reaktionen.
235.00 CHF - 690.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Blau |
---|---|
Farbe | Braun |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit | Ideal für lichtempfindliche Materialien und Reaktionen. |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10723544
|
Greiner Bio-One
188280 |
15 ml | 17 mm | 120 mm | 1000 |
690.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11827912
|
Greiner Bio-One
188283 |
15 ml | 17 mm | 120 mm | 500 |
422.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10115563
|
Greiner Bio-One
227283 |
50 ml | 30 mm | 115 mm | 300 |
235.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10472885
|
Greiner Bio-One
227280 |
50 ml | 30 mm | 115 mm | 500 |
354.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Mit Schraubverschluss
- Blaue Graduierungen
- Mit weißem Schreibfeld
- Steril
- Röhrchenfarbe: Braun
- Verschlusskappenfarbe: Blau
Serviceplan
Nein
Spezifikation
Blau | |
Polypropylen | |
Steril | |
Weiße Beschriftungsfläche | |
Lichtschutzröhrchen |
Braun | |
Ideal für lichtempfindliche Materialien und Reaktionen. | |
Konisch | |
Ja |