Learn More
Greiner Bio-One Polypropylen-Lichtschutzröhrchen mit konischen Böden
Ideal für lichtempfindliche Materialien und Reaktionen.
Marke: Greiner Bio-One 227280
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Schraubverschluss
- Blaue Graduierungen
- Mit weißem Schreibfeld
- Steril
- Röhrchenfarbe: Braun
- Verschlusskappenfarbe: Blau
Service Plan
Nein
Spezifikation
Blau | |
50 ml | |
Ideal für lichtempfindliche Materialien und Reaktionen. | |
Steril | |
Konisch | |
30 mm | |
Lichtschutzröhre |
Braun | |
Polypropylen | |
500 | |
115 mm | |
Weiße Beschriftungsfläche | |
Ja |