Learn More
Thermo Scientific Chemicals Konische Al-23 Tiegel
72.85 CHF - 343.00 CHF
Spezifikation
Material | Al-23 |
---|---|
Menge | 1 Stück |
Product Type Specs | Konische Al-23-Tiegel |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15483525
|
Thermo Scientific Chemicals
033010.KF |
21mm | 30mm | 25mm (oben), 13mm (Basis) | 9mL |
91.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15473525
|
Thermo Scientific Chemicals
033009.KF |
17mm | 25mm | 20 mm (oben), 11 mm (Basis) | 4mL |
76.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15423535
|
Thermo Scientific Chemicals
033014.KF |
53mm | 65mm | 60mm (oben), 30mm (Basis) | 75mL |
227.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15413535
|
Thermo Scientific Chemicals
033013.KF |
40mm | 55mm | 45mm (oben), 22mm (Basis) | 49mL |
160.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15403535
|
Thermo Scientific Chemicals
033012.KF |
31mm | 45mm | 35mm (oben), 18mm (Basis) | 23mL |
119.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15433535
|
Thermo Scientific Chemicals
033015.KF |
67mm | 90mm | 73mm (oben), 35mm (Basis) | 160mL |
343.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15453535
|
Thermo Scientific Chemicals
033043.KF |
26mm | 24mm | 30mm (oben), 15mm (Basis) | 8mL | N/A | |||
15443535
|
Thermo Scientific Chemicals
033042.KF |
22mm | 20mm | 25mm (oben), 13mm (Basis) | 5 ml | N/A | |||
15493535
|
Thermo Scientific Chemicals
033048.KF |
80mm | 60mm | 88mm (oben), 44mm (Basis) | 125mL |
321.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15473535
|
Thermo Scientific Chemicals
033046.KF |
45mm | 40mm | 50mm (oben), 25mm (Basis) | 40mL |
147.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifica
Al-23 | |
1 Stück | |
Konische Al-23-Tiegel |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto