Learn More
Thermo Scientific Chemicals Konische Al-23 Tiegel
Marke: Thermo Scientific Chemicals 033014.KF
220.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
65mm | |
1 Stück | |
53mm | |
Konische Al-23-Tiegel |
Al-23 | |
75mL | |
60mm (oben), 30mm (Basis) |