Learn More
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 500 μS/cm, Reagecon™ Artikelnummer.: 10003477
Verfügbar ab: 07-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 500 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10003477 Alle ansehen Reagecon Produkte
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
Artikelnummer. 10003477
Marke: Reagecon CSKC500
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Akkreditiert nach ISO 17025 Reagecon™ NIST-rückführbare Leitfähigkeitsstandards, 500 μs/cm, sind ungefährliche Standards auf Wasserbasis mit hoher Genauigkeit, geringen Temperaturschwankungen und garantierter Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Dieser Leitfähigkeitsstandard ist wasserbasiert und vermeidet somit alle Fehler, die auf Matrizenfehlanpassungen zurückzuführen sind. Wässrige Standards sind ungefährlich hinsichtlich Lagerung, Handhabung und Entsorgung. Jede Flasche wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat geliefert und hat eine Tabelle der Leitfähigkeitsschwankungen mit Temperaturangabe auf dem Etikett.
  • Komfortabel und kostengünstig—Verringerung von Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen und -formalitäten
  • Sehr niedriger Temperaturschwankungskoeffizient—Rreduziert Messfehler und erlaubt Arbeiten ohne Temperaturkontrolle
  • Garantierte Stabilität durch Verfallsdatum—Eeliminiert die Notwendigkeit, bei jedem Gebrauch eine neue Flasche mit Standard zu öffnen
  • Hohe Genauigkeit (±1 % bei 25° C) —ermöglicht den Einsatz als Kalibrator oder Kontrolle gemäß den höchsten Anforderungen (z. B. USP)
Spezifikation
Analysenzertifikat Ja
Leitfähigkeit 500 μS/cm (±1  % bei 25 °C)
Physikalische Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeitsmessgeräte
Solvent or Matrix Wässrig
Menge 500 ml
Brochures
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCS50024L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2025 Catalog NumberCSKC500
ChargennummerCS50024J1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog NumberCSKC500
ChargennummerCS50024E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/01/2025 Catalog NumberCSKC500
ChargennummerCS50023K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog NumberCSKC500
ChargennummerCS50023K1 (2) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog NumberCSKC500
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 500 μS/cm, Reagecon™ >