Learn More
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 200 μS/cm, Reagecon™ Artikelnummer.: 10399077
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 200 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10399077 Alle ansehen Reagecon Produkte
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
Artikelnummer. 10399077
Marke: Reagecon CSKC200
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Akkreditiert nach ISO 17025 Reagecon™ NIST-rückführbare Leitfähigkeitsstandards, 200 μs/cm, sind ungefährliche Standards auf Wasserbasis mit hoher Genauigkeit, geringen Temperaturschwankungen und garantierter Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Dieser Leitfähigkeitsstandard ist wasserbasiert und vermeidet somit alle Fehler, die auf Matrizenfehlanpassungen zurückzuführen sind. Wässrige Standards sind ungefährlich hinsichtlich Lagerung, Handhabung und Entsorgung. Jede Flasche wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat geliefert und hat eine Tabelle der Leitfähigkeitsschwankungen mit Temperaturangabe auf dem Etikett.
  • Komfortabel und kostengünstig—Verringerung von Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen und -formalitäten
  • Sehr niedriger Temperaturschwankungskoeffizient—Rreduziert Messfehler und erlaubt Arbeiten ohne Temperaturkontrolle
  • Garantierte Stabilität durch Verfallsdatum—Eeliminiert die Notwendigkeit, bei jedem Gebrauch eine neue Flasche mit Standard zu öffnen
  • Hohe Genauigkeit (±1 % bei 25° C) —ermöglicht den Einsatz als Kalibrator oder Kontrolle gemäß den höchsten Anforderungen (z. B. USP)
Spezifikation
Analysenzertifikat Ja
Leitfähigkeit 200 μS/cm (±1  % bei 25 °C)
Physikalische Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeitsmessgeräte
Solvent or Matrix Wässrig
Menge 500 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCS20025A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2025 Catalog NumberCSKC200
ChargennummerCS20025C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 Catalog NumberCSKC200
ChargennummerCS20024D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2024 Catalog NumberCSKC200
ChargennummerCS20023K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog NumberCSKC200
ChargennummerCS20023K1 (1) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog NumberCSKC200
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 200 μS/cm, Reagecon™ >