Learn More
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 1.413 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Akkreditiert nach ISO 17025 Reagecon™ NIST-rückführbare Leitfähigkeitsstandards, 1.413 μs/cm, sind ungefährliche Standards auf Wasserbasis mit hoher Genauigkeit, geringen Temperaturschwankungen und garantierter Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Marke:  Reagecon CSKCL
Artikelnummer. 11416634
  • 168.16 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Akkreditiert nach ISO 17025 Reagecon™ NIST-rückführbare Leitfähigkeitsstandards, 1.413 μs/cm, sind ungefährliche Standards auf Wasserbasis mit hoher Genauigkeit, geringen Temperaturschwankungen und garantierter Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Dieser Leitfähigkeitsstandard ist wasserbasiert und vermeidet somit alle Fehler, die auf Matrizenfehlanpassungen zurückzuführen sind. Wässrige Standards sind ungefährlich hinsichtlich Lagerung, Handhabung und Entsorgung. Jede Flasche wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat geliefert und hat eine Tabelle der Leitfähigkeitsschwankungen mit Temperaturangabe auf dem Etikett.
  • Komfortabel und kostengünstig—Verringerung von Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen und -formalitäten
  • Sehr niedriger Temperaturschwankungskoeffizient—Rreduziert Messfehler und erlaubt Arbeiten ohne Temperaturkontrolle
  • Garantierte Stabilität durch Verfallsdatum—Eeliminiert die Notwendigkeit, bei jedem Gebrauch eine neue Flasche mit Standard zu öffnen
  • Hohe Genauigkeit (±1 % bei 25° C) —ermöglicht den Einsatz als Kalibrator oder Kontrolle gemäß den höchsten Anforderungen (z. B. USP)
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Leitfähigkeitsmessgeräte
1,413 μS/cm (±1  % bei 25 °C)
Ja
Wässrig
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCSKCL25C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2025 Catalog NumberCSKCL
ChargennummerCSKCL25B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberCSKCL
ChargennummerCSKCL24M1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog NumberCSKCL
ChargennummerCSKCL24K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberCSKCL
ChargennummerCSKCL24J2 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberCSKCL
Name des Produkts
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 1.413 μS/cm, Reagecon™ > Menge: 500 ml