Learn More
Leitfähigkeitsstandards NIST-rückführbar, 100000 μS/cm, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 ml
Description
- Auf ±1 % genau
- Rückführbar auf NIST
- GLP-konform
- Ein Analysenzertifikat wird mit jeder Flasche geliefert (einschließlich der Analysemethode und Details zum Standardreferenzmaterial)
- Großer Bereich: Einschließlich 20 Werten zwischen 1.3 μS/cm und 500,000 μS/cm
- Verlängerte Haltbarkeit wird durch proprietäre Technologie gewährleistet. Akkurate Leitfähigkeitsmessungen erfordern die regelmäßige Kalibrierung des Leitfähigkeitssensors, um dessen Zellkonstante (der Faktor, der die Ausgabe des Sensors in die angezeigte Leitfähigkeit konvertiert) zu bestimmen. Unsere Standardwert-Leitfähigkeitsstandards stimmen mit den vorprogrammierten Werten, die von allen führenden Marken für Leitfähigkeitsmessgeräte für die automatische Kalibrierung verwendet werden, überein. Die Breitspektrumstandards erlauben Flexibilität.
Specifications
Specifications
Menge | 500 ml |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Leitfähigkeitsstandards NIST-rückführbar, 100000 μS/cm, Reagecon™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction