Learn More
Leitfähigkeitsstandards 500 μS/cm, Mettler Toledo™
Marke:  Mettler Toledo 51300170
52.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 250 ml
Artikelnummer. 11977501
  • 59.10 CHF / 250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Spezifikation
Cond standard 500 µs/cm, 250 mL
250 mL
500 μS/cm
250 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Leitfähigkeitsstandards 500 μS/cm, Mettler Toledo™ > Menge: 250 ml