Learn More
84 μS/cm Leitfähigkeits-Standardlösungen, Hanna Instruments™
Ein Leitfähigkeitsstandard höchster Qualität, der gegen eine auf NIST rückführbare Kaliumchloridlösung präpariert wird.
65.60 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Labore und industrielle Betriebe
Typ Kalibrierstandardlösungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Leitfähigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Leitfähigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
11627030
Unterlagen ansehen
Hanna Instruments
HI70030P
20 ml 12,880 μS/cm
65.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11647030
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hanna Instruments
HI70031P
20 ml 1413 μS/cm
65.60 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eine Auswahl an gebrauchsfertigen gemischten Kalibriernormen rückführbar auf NIST
  • Erhältlich in 460 ml-Flaschen oder einzeln versiegelten Beuteln zu 20 ml zum Schutz vor Licht und Luft.
  • Ein 1,413 μS/cm-Leitfähigkeitsstandard der Premiumqualität, der gegen eine NIST-rückführbare Kaliumchloridlösung hergestellt wird
  • Temperaturdiagramm des tatsächlichen μS/cm-Werts bei verschiedenen Temperaturen, die auf jeder Flasche aufgedruckt sind
  • Luftdichte Flasche mit manipulationssicherer Dichtung zur Qualitätsicherung
  • Genormt mit einem Leitfähigkeitsmessgerät, das mit Kaliumchlorid NIST 2202 SRM (Normen-Referenzmaterial) in deionisiertem Wasser für den analytischen Einsatz gemäß ISO 3696/BS3978 kalibriert wurde
Spezifikation
Spezifikation
Für Labore und industrielle Betriebe
Kalibrierstandardlösungen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
84 μS/cm Leitfähigkeits-Standardlösungen, Hanna Instruments™