Learn More
Leitfähigkeitsstandard 84 μS/cm, Hanna Instruments™
Marke: Hanna Instruments HI8033L
Menge | 500 mL |
---|---|
Verpackung | FDA-Flasche |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
FDA-Flasche | |
Flüssig | |
7 | |
500 mL |
Odorless | |
Farblos | |
löslich |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Leitfähigkeitsstandard 84 μS/cm, Hanna Instruments™ > Menge:500 ml; FDA-Flasche
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur