Learn More
Basislinie Leitfähigkeitsstandard, 5 μS/cm, Hamilton™
Unerreichte Stabilität. Hamilton™ Basic Line Leitfähigkeitsstandards mit 5 μS/cm werden mit einem Zertifikat mit Kalibrierungsdokument vom Typ DFM geliefert.
Marke: Hamilton 238926
Menge | 250 ml |
---|
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bleibt bis zu 3 Jahren stabil
- Ablaufdatum auf jeder Flasche
- Die Flaschen dürfen für eine Gesamtdauer von 60 Minuten geöffnet bleiben
Spezifikation
Glasflasche | |
250 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Basislinie Leitfähigkeitsstandard, 5 μS/cm, Hamilton™ > Menge: 300 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur