Learn More
SI Analytics™ Leitfähigkeitslösung LF CSKC13
SI Analytics™ Leitfähigkeitslösung LF CSKC13 ist als Testlösung zur Messung der Leitfähigkeit konzipiert.
Marke:  SI Analytics™ 285126530
Artikelnummer. 10234812
Beschreibung
Beschreibung
  • Wird in einer PE-Flasche geliefert
  • Hermetisch in der Glasampulle versiegelt und mit heißem Dampf sterilisiert, wie bei einem pharmazeutischen Produkt
  • Die Ampullen lassen sich leicht an der Bruchstelle öffnen
  • Werkzeuge sind nicht erforderlich
  • Da kein Nachfüllen möglich ist, ist stets höchste Kalibriersicherheit gewährleistet
  • Maximale Haltbarkeit: Ungeöffnet drei Monate, geöffnet sechs Stunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 mL
KCI 1,3 μS/cm
Leitfähigkeitsmessungen
25 °C
Name des Produkts
SI Analytics™ Leitfähigkeitslösung LF CSKC13 > Kapazität:250 ml