Learn More
Leitfähigkeitslösung, 5 μS.cm-1, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12994475
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Leitfähigkeitslösung, 5 μS.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12994475 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Artikelnummer. 12994475
Marke: Fisher Chemical CTE 001 500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Leitfähigkeit 5μS/cm-1
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1113038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog NumberCTE 001 500
Chargennummer1114938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2025 Catalog NumberCTE 001 500
Chargennummer1094754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 Catalog NumberCTE 001 500
Chargennummer1094031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2025 Catalog NumberCTE 001 500
Chargennummer1078503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog NumberCTE 001 500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Conductivity calibration solution - 5 uS/cm @ 25°C in n-Propanol 30% (CTE 001)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Leitfähigkeitslösung, 5 μS.cm-1, Fisher Chemical™ >