Learn More
Leitfähigkeitslösung 200,000 μS.cm-1, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke: Fisher Chemical CTE 017 500
Menge | 500 ml |
---|---|
Verpackung | Flasche |
Spezifikation
Flasche | |
200,000 μS/cm | |
Leitfähigkeitslösung | |
500 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1114505 | Analysenzertifikat | 22/05/2025 | CTE 017 500 |
1099608 | Analysenzertifikat | 30/03/2025 | CTE 017 500 |
1096370 | Analysenzertifikat | 22/03/2025 | CTE 017 500 |
1004845 | Analysenzertifikat | 04/03/2025 | CTE 017 500 |
1008302 | Analysenzertifikat | 03/03/2025 | CTE 017 500 |