Learn More
Fisherbrand™ Leitfähigkeitssonde, Epoxidkörper, K=1,0
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Leitfähigkeits- und pH/ORP-Messgeräte mit der Leitfähigkeitssonde, Epoxidkörper, K=1,0.
Marke: Fisherbrand™ 19601-28
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit diesen Ersatzsonden und -adaptern erhalten Sie präzise und zuverlässige Messungen.
- Verfügt über einen Leitfähigkeitsbereich von 1,0 bis 200.000 Mikrosiemens
- Geeignet für die Verwendung mit Messgerät 19601-06
Spezifikation
Leitfähigkeitssonde | |
Keine | |
Traceable hochpräzises Tisch-Leitfähigkeitsmessgerät und Sonde mit Kalibrierung (19601-06) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Leitfähigkeitssonde, Epoxidkörper, K=1,0 > Typ:Leitfähigkeitssonde
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur