Learn More
Jenway™ pH-/Leitfähigkeitstischmessgerät 3540
Ideal für den Einsatz in allen Labors, in denen pH- und Leitfähigkeitsanalysen erforderlich sind. Das Setup-Menü ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf die gesamte Palette an Messoptionen für Messgerät, pH-Wert und Leitfähigkeit.
Marke: Jenway™ 99959-96
1192.93 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das 3540 Leitfähigkeits-pH-Messgerät wird mit einer pH-Kombinationselektrode aus Glas (924 005), einer Leitfähigkeitssonde aus Glas (K=1 027 013), einem Elektrodenständer und -halter, einer ATC-Sonde (027 500), einem BNC-Kurzschlussstecker, pH-Puffern und einem Netzteil für Großbritannien geliefert.Spezifikation
Ideal für den Einsatz in allen Labors, in denen pH- und Leitfähigkeitsanalysen erforderlich sind | |
Die Kalibrierung beider Kanäle erfolgt automatisch, mit der Option 1, 2 oder 3 Kalibrierpunkte auswählen. | |
Speicherung von bis zu 500 Messwerten (250 pro Modus) | |
pH-/Leitfähigkeitsmessgeräte |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ pH-/Leitfähigkeitstischmessgerät 3540 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur