Learn More
Mettler Toledo™ Leitfähigkeitsmessgerät SevenDirect SD30
GREENER_CHOICE
The SevenDirect SD30 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of conductivity, total dissolved solids and salinity. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
Marke:  Mettler Toledo™ 30671563
2815.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17501016
  • 2890.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • In kürzester Zeit gemeistert
  • Der große Farb-Touchscreen ermöglicht eine direkte Messung und einfache Dateneingabe
  • Anweisungen führen den Anwender durch den Kalibrierungsprozess des Sensors
  • Verfolgt Ihre Aufzeichnungen
  • Das Gerät speichert Daten wie Zeitstempel, Proben- und Sensor-ID bei jeder Messung und druckt oder exportiert Datensätze automatisch
  • Ausreichend robust
  • Ein geschlossenes Anschlussfach und eine austauschbare Abdeckung schützen das Gerät vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten, auch wenn Sensoren angebracht sind (Schutzart IP54)
  • Sensor für niedrige Leitfähigkeitswerte
  • Der InLab 741-ISM ist ein Leitfähigkeitssensor für Anwendungen mit niedrigen Leitfähigkeitswerten, insbesondere für Anwendungen mit Reinwasser
  • Die hohe Genauigkeit und der integrierte Temperaturfühler helfen Ihnen beim Meistern solcher anspruchsvoller Anwendungen
  • Elektrodenarm für effizienten Betrieb
  • Der EasyPlace Elektrodenarm erleichtert das Einsetzen des Sensors in die Probe bzw. den Pufferbehälter
  • Spezielle Positionen für Reinigung und Lagerung unterstützen die ordnungsgemäße Sensorhandhabung
  • Vertikale und horizontale Bewegungen ermöglichen eine präzise Positionierung, auch einhändig
  • Schützen Sie kritische Einstellungen
  • Eine zweistufige Benutzerverwaltung schützt die wichtigsten Einstellungen
  • Benutzer können ihre Einstellungen wie Sprache und Bildschirmhelligkeit individuell anpassen
  • Das Display passt sich Ihren Anforderungen an
  • Zeigen Sie detaillierte Messinformationen auf einem Messbildschirm an - oder konzentrieren Sie sich nur auf das Ergebnis und maximieren Sie die Lesbarkeit mit dem u fokus-Modus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 %
0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm
0 to 80 ppt
-30 °C bis +130 °C
0,1 °C
0 to 100 Mohm-cm
2000 Standardmessungen
PC, Drucker, USB-Stick
195 x 205 x 65 mm
1.9 lb.
1
Conductivity
0.001 bis 1
0 g/L to 100 g/L
-22°F to +266°F
±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C
7 Zoll-Farb-TFT
2000
IP 54
850 g
InLab 741-ISM Leitfähigkeits-/Temperatursensor
SevenDirect SD30 Kit für Reinwasser
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Leitfähigkeitsmessgerät SevenDirect SD30 > Abmessungen (L x B x H):195 x 205 x 65 mm