Learn More
Jenway™ Leitfähigkeitsmessgerät
Anwenderfreundliches, allgemein einsetzbares Leitfähigkeitsmessgerät. Das Jenway™ Leitfähigkeitsmessgerät verfügt über eine automatische Leitfähigkeits-Standarderkennung und Endpunkterkennung.
Marke:  Jenway™ 35440-06
Artikelnummer. 11430489
  • 928.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Gleichzeitige Anzeige von Leitfähigkeits- oder TDS- und Temperaturmessungen
  • Automatische Bereichswahl für optimale Auflösung
  • Kalibrierung durch Zellkonstante oder Standardlösungen
  • Automatische Standarderkennung
  • Speicherung von bis zu 32 Ergebnissen
  • Bidirektionale RS232-Verbindung zum Drucker oder PC
  • 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
Glasleitfähigkeitssensor mit ATC (K=1) (027 013), Elektrodenständer und Halter, UK-Netzteil
Analog, RS232
6 automatisch ausgewählt aus 0–1999 mS mit Zellkonstante (K)=10
Automatisch
0.01 mg/l bis 1 g/l
-10 °C bis +105 °C
±0,5 °C
210 x 250 x 55 mm
4510 Jenway
Leitfähigkeitsmessgerät
±0,5 % ±2 Ziffern
Routineanwendungen im Labor
0.01 µS bis 1 mS
6 automatisch ausgewählt aus 0–1999 g/l mit Zellkonstante (K)=10
±0.5 % ±2 Stellen
0,1 °C
32
850 g
EU
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ Leitfähigkeitsmessgerät > Enthält: Glas-Leitfähigkeitssonde mit ATC (K=1) (027 013), Elektrodenständer und -halter, UK-Stromversorgung und Bedienungsanleitung.