Learn More
SI Analytics™ Leitfähigkeitsmesszelle, Typ:LF 713 T Länge 120 mm,D=12mm, -30...+135 °C
SI Analytics™ Leitfähigkeitszelle mit 1 m festem Kabel besteht aus einem Platinsensor und einer Glaswelle.
Marke: SI Analytics™ 285106189
683.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 4-Polzelle
- Glasschaft
- 1 M-Kabel mit 8 Polsteckern
Spezifikation
Leitfähigkeitsmesszellen | |
120 mm | |
1 M mit 8 Polsteckern | |
12 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Leitfähigkeitsmesszelle, Typ:LF 713 T Länge 120 mm,D=12mm, -30...+135 °C > LengthMetric: 120 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur