Learn More
Kalibrierlösung für Leitfähigkeit, 2764 μS, Cole-Parmer™
500 ml, klar, keine, 4,75 bis 7,75, flüssig, wasserlöslich, 0 bis 10 % KCl, NaCl, 90 bis 100 % Wasser
Marke:  Cole Parmer 00653-20
Artikelnummer. 11779879
  • 18.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
500 ml, klar, keine, 4,75 bis 7,75, flüssig, wasserlöslich, 0 bis 10 % KCl, NaCl, 90 bis 100 % Wasser
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Kalibrierlösung
Leitfähigkeitsstandard
0 Bis 10 % KCl, NaCl, 90 bis 100 % Wasser
Wasserlöslich
500 ml
Durchsichtig
Keine
4.75 bis 7.75
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Name des Produkts
Kalibrierlösung für Leitfähigkeit, 2764 μS, Cole-Parmer™ > Menge: 500 ml