Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kondensatoren nach Liebig, mit Oliven mit Konus und Hülse
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05210404
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Liebig Kondensator gemäß DIN 12576
- Zur Kondensation von Dämpfen
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Wasseranschluss: Glasoliven
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Specifications
400 mm | |
Hülse und Kern NS 29/32 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lenz Laborglasintrumente Kondensatoren nach Liebig, mit Oliven mit Konus und Hülse > 400 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction