Learn More
Lenz Laborglasintrumente Liebigkühler mit Oliven
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
86.00 CHF - 147.00 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10171901
|
Lenz Laborglasintrumente
05210704 |
750 mm |
147.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10326171
|
Lenz Laborglasintrumente
05210402 |
400 mm |
86.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10428792
|
Lenz Laborglasintrumente
05210504 |
500 mm |
92.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Liebigkühler gem. DIN 12576 sowie zusätzlich zur DIN-Norm
- Zur Kondensation von Dämpfen
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Wasseranschluss: Glasoliven
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 |